Principaux documents
ENAH93E73ED4
Enamine
{7,7-difluoro-3-azabicyclo[4.1.0]heptan-6-yl}methanol hydrochloride
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1 478,90 €
1 G
1 884,50 €
2.5 G
3 649,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-26679371-50MG
472,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1 478,90 €
1 G
1 884,50 €
2.5 G
3 649,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26679371-50MG
472,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(7,7-difluoro-3-azabicyclo[4.1.0]heptan-6-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2NO.ClH/c8-7(9)5-3-10-2-1-6(5,7)4-11;/h5,10-11H,1-4H2;1H
Clé InChI
LEUBKEGMPSJHLZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26679371
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26679371