Principaux documents
ENAH9084BB28
Enamine
5-(aminomethyl)benzene-1,2,3-triol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(aminomethyl)benzene-1,2,3-triol
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-2,9-11H,3,8H2
Clé InChI
WHDIPFLMGHMXGP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6773498