Key Documents
ENAH90823583
Enamine
3-(trifluoromethoxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.58
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethoxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3NO.ClH/c6-5(7,8)10-4-1-3(9)2-4;/h3-4H,1-2,9H2;1H
Clé InChI
ZWJHIKVDFOOCFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537289
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537289