Principaux documents
ENAH9082350B
Enamine
5-cyclopropyl-1-methyl-1H-imidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyclopropyl-1-methyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-9-5-8-4-7(9)6-2-3-6/h4-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
GZIYDOPMIFAPNC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318995
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318995