Principaux documents
ENAH90823447
Enamine
5-propylcyclohexane-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Pf
95-99
Iupac Name
5-propyl-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-2-3-7-4-8(10)6-9(11)5-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
RHELOIKNLIFWEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18605
Melting Point
95-99
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18605