Principaux documents
ENAH90823123
Enamine
2-(4-{[4-(cyanomethyl)phenyl]disulfanyl}phenyl)acetonitrile
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1 355,40 €
1 G
1 724,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-7503346-50MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1 355,40 €
1 G
1 724,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.42
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7503346-50MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2'-(disulfanediylbis(4,1-phenylene))diacetonitrile
Inchi Code
1S/C16H12N2S2/c17-11-9-13-1-5-15(6-2-13)19-20-16-7-3-14(4-8-16)10-12-18/h1-8H,9-10H2
Clé InChI
CQEFJHDKAOBMGA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7503346
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7503346