Principaux documents
ENAH90823041
Enamine
N4-propylpyridine-3,4-diamine
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1 324,20 €
5 G
1 939,10 €
10 G
2 854,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-93611-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1 324,20 €
5 G
1 939,10 €
10 G
2 854,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-93611-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N~4~-propyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-2-4-11-8-3-5-10-6-7(8)9/h3,5-6H,2,4,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
JTVNCMHVHRQVPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93611
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93611