Principaux documents
ENAH90822F4D
Enamine
4-benzoylpiperidine-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4-benzoylpiperidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c14-13(17)15-8-6-11(7-9-15)12(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H2,14,17)
Clé InChI
DHLJMSLCDKCVRA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536337
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536337