Principaux documents
ENAH90822B57
Enamine
2-(3-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.14
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methyl-4,5-dihydro-5-isoxazolyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-4-2-5(10-7-4)3-6(8)9/h2,5,7H,3H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
SFCMVGFRGSIKLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7276154
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7276154