Principaux documents
ENAH9082277F
Enamine
3-(2-bromo-4-methylbenzenesulfonamido)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-{[(2-bromo-4-methylphenyl)sulfonyl]amino}butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14BrNO4S/c1-7-3-4-10(9(12)5-7)18(16,17)13-8(2)6-11(14)15/h3-5,8,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
LYFLSDBYTQLCTF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536998
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536998