Principaux documents
ENAH90822641
Enamine
4-(ethylamino)pyridine-2-carboxylic acid
100 MG
363,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-298827-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-298827-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(ethylamino)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-2-9-6-3-4-10-7(5-6)8(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
CUJGOBPLHBZMJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298827
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298827