Principaux documents
ENAH90822575
Enamine
3-oxo-N-phenylpentanamide
100 MG
116,50 €
250 MG
146,40 €
500 MG
233,50 €
1 G
327,10 €
2.5 G
597,50 €
5 G
861,40 €
10 G
1 256,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-7540328-100MG
116,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
116,50 €
250 MG
146,40 €
500 MG
233,50 €
1 G
327,10 €
2.5 G
597,50 €
5 G
861,40 €
10 G
1 256,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7540328-100MG
116,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
85-87
Iupac Name
3-oxo-N-phenylpentanamide
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-2-10(13)8-11(14)12-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,12,14)
Clé InChI
HGXLVMRQQYHNGJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540328
Melting Point
85-87
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540328