ENAH908224E0
Enamine
2-chloro-N-(4-chloro-2-iodophenyl)acetamide
Réf. du fournisseur: EN300-7541800-100MG
185,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7541800-100MG
185,40 €
Iupac Name
2-chloro-N-(4-chloro-2-iodophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6Cl2INO/c9-4-8(13)12-7-2-1-5(10)3-6(7)11/h1-3H,4H2,(H,12,13)
Clé InChI
NGHGAAUPFPSZEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541800