Principaux documents
ENAH90821F8F
Enamine
ethyl 2-[5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetate
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
10 G
5 671,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-7541128-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
10 G
5 671,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7541128-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H12N2O3/c1-2-13-8(12)5-10-7(6-11)3-4-9-10/h3-4,11H,2,5-6H2,1H3
Clé InChI
QKKSLIVSNVKOPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541128