Principaux documents
ENAH65927C0F
Enamine
dimethyl({[(2R)-pyrrolidin-2-yl]methyl})amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.14
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl[(2R)-2-pyrrolidinyl]methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-9(2)6-7-4-3-5-8-7;;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
Clé InChI
WYOMVPNXWDCQRG-XCUBXKJBSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455631
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455631