Principaux documents
ENAH659199A8
Enamine
2,1-benzothiazole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2,1-benzisothiazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NOS/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9-11-8/h1-5H
Clé InChI
GZCRRUYXFQIRTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740025
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740025