Principaux documents
ENAH5816854D
Enamine
6-bromo-2,2-dimethylspiro[3.3]heptane
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
10 G
5 671,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-7461306-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
10 G
5 671,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7461306-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-2,2-dimethylspiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C9H15Br/c1-8(2)5-9(6-8)3-7(10)4-9/h7H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ZTEDHSOBBKIGPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461306
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461306