Principaux documents
ENAH5802F3AF
Enamine
2-heptylpyrrolidine
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1 087,60 €
2.5 G
2 088,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-7425247-100MG
406,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1 087,60 €
2.5 G
2 088,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7425247-100MG
406,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-heptylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H23N/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12-11/h11-12H,2-10H2,1H3
Clé InChI
QMEZJRZPBIGNKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425247
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425247