Principaux documents
ENAH5802F36A
Enamine
4-methoxy-2,2-dimethylpiperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.69
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy-2,2-dimethylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(2)6-7(10-3)4-5-9-8;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
Clé InChI
URPQABGWZVEGKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430095
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430095