ENAH5802F34C
Enamine
1-fluoro-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-7355372-50MG
476,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7355372-50MG
476,60 €
Iupac Name
(1S,5R)-1-fluoro-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12FN.ClH/c8-7-2-1-6(3-7)4-9-5-7;/h6,9H,1-5H2;1H
Clé InChI
RGDLZJHBSQNSTF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355372