Principaux documents
ENAH5802F29A
Enamine
2-amino-N-cyclohexyl-N,3-dimethylbutanamide; trifluoroacetic acid
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
2.5 G
1 949,50 €
5 G
2 863,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-7433083-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
2.5 G
1 949,50 €
5 G
2 863,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7433083-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexyl-N,3-dimethylbutanamide 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C12H24N2O.C2HF3O2/c1-9(2)11(13)12(15)14(3)10-7-5-4-6-8-10;3-2(4,5)1(6)7/h9-11H,4-8,13H2,1-3H3;(H,6,7)
Clé InChI
LGSACOJPLJIDCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433083
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433083