Principaux documents
ENAH5802F0CC
Enamine
3,3-difluoro-2-methylbutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.61
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-2-methylbutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11F2N.ClH/c1-4(3-8)5(2,6)7;/h4H,3,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
NLOVLJBWJDFQGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437729
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437729