Key Documents
ENAH5802EE57
Enamine
N'-hydroxy-2-(2-oxopiperidin-1-yl)ethanimidamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-amino-2-nitrosoethyl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H13N3O2/c8-6(9-12)5-10-4-2-1-3-7(10)11/h6H,1-5,8H2
Clé InChI
UBVCEPSWKNDYHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355563
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355563