Principaux documents
ENAH5802ED13
Enamine
4-[4-(aminomethyl)-1,3-oxazol-2-yl]benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[4-(aminomethyl)-1,3-oxazol-2-yl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3O/c12-5-8-1-3-9(4-2-8)11-14-10(6-13)7-15-11/h1-4,7H,6,13H2
Clé InChI
UYVDFHFGGJLVQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2264375
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2264375