Key Documents
ENAH5802EC16
Enamine
1-(oxetan-3-yl)azetidin-3-amine; bis(trifluoroacetic acid)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(oxetan-3-yl)azetidin-3-amine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C6H12N2O.2C2HF3O2/c7-5-1-8(2-5)6-3-9-4-6;2*3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,1-4,7H2;2*(H,6,7)
Clé InChI
SWNLOLKADDZEEI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430909
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430909