Key Documents
ENAH5802EBC8
Enamine
5-(2,2-dimethylthiomorpholin-4-yl)pentan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.36
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(2,2-dimethylthiomorpholino)pentan-2-one
Inchi Code
1S/C11H21NOS/c1-10(13)5-4-6-12-7-8-14-11(2,3)9-12/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
LBLSPFSHRLDKGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4455877
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4455877