Principaux documents
ENAH5802EB82
Enamine
4-(morpholin-4-yl)cyclohexan-1-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.71
Numéro MDL:
Iupac Name
4-morpholinocyclohexan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c12-10-3-1-9(2-4-10)11-5-7-13-8-6-11;/h9H,1-8H2;1H
Clé InChI
PVYIZWABCJTORM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430964
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430964