ENAH5802EA66
Enamine
methyl 5-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-7427969-100MG
448,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7427969-100MG
448,00 €
Iupac Name
methyl 5-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O2.ClH/c1-4-3-7-5(8-4)6(9)10-2;/h3H,1-2H3,(H,7,8);1H
Clé InChI
LHDBTBQWVGTRFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427969