Principaux documents
ENAH5802E8A8
Enamine
6-methoxyisoquinoline-8-carboxylic acid
50 MG
718,40 €
100 MG
926,40 €
250 MG
1 302,10 €
500 MG
2 024,90 €
1 G
2 582,60 €
2.5 G
5 021,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-344050-50MG
718,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
718,40 €
100 MG
926,40 €
250 MG
1 302,10 €
500 MG
2 024,90 €
1 G
2 582,60 €
2.5 G
5 021,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-344050-50MG
718,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methoxyisoquinoline-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-8-4-7-2-3-12-6-10(7)9(5-8)11(13)14/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
UCTBSDPTGBFNIC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344050
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344050