Principaux documents
ENAH5802E883
Enamine
3-cyclopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1 324,20 €
5 G
1 939,10 €
10 G
2 854,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-7433864-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1 324,20 €
5 G
1 939,10 €
10 G
2 854,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7433864-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O4/c11-6-5(7(12)13)3-9-8(14)10(6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,14)(H,12,13)
Clé InChI
HNJMPGQKNSAEQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433864
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433864