Principaux documents
ENAH5802E60F
Enamine
2-{tricyclo[3.2.1.0,2,4]octan-6-yl}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((1R,4R,5R,6S)-tricyclo[3.2.1.0(2,4)]octan-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H14O2/c11-10(12)3-6-1-5-2-7(6)9-4-8(5)9/h5-9H,1-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
NVMBEBTXXPMSTD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436663
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436663