Documents
ENAH5802E3B7
Enamine
2-chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.57
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5ClF2N2/c1-6(8,9)4-2-3-10-5(7)11-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
GCKITAKNLKJIJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434767
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434767