Key Documents
ENAH5802E2B8
Enamine
4-chloro-5,6-dimethyl-2-(pyrimidin-2-yl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.66
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-5,6-dimethyl-2,2'-bipyrimidine
Inchi Code
1S/C10H9ClN4/c1-6-7(2)14-10(15-8(6)11)9-12-4-3-5-13-9/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
ITNNAWGNIVCWRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5490081
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5490081