Principaux documents
ENAH5802E1FC
Enamine
methyl 2-amino-3-methoxy-3-methylbutanoate hydrochloride
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1 212,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-7427575-100MG
448,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1 212,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7427575-100MG
448,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-3-methoxy-3-methylbutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO3.ClH/c1-7(2,11-4)5(8)6(9)10-3;/h5H,8H2,1-4H3;1H
Clé InChI
UEKFCFWYAQGLPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427575
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427575