Principaux documents
ENAH5802E0D4
Enamine
5-azaspiro[3.4]octane-7-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.66
Numéro MDL:
Iupac Name
5-azaspiro[3.4]octane-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7(11)6-4-8(9-5-6)2-1-3-8;/h6,9H,1-5H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
KGHSMUHERWLUBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763880
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763880