Principaux documents
ENAH5802DDE1
Enamine
methyl (1s,4s)-4-bromocyclohexane-1-carboxylate
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-7437700-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7437700-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (1s,4s)-4-bromocyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13BrO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7+
Clé InChI
OFRSHQMUOVAUDD-KNVOCYPGSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437700
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437700