Principaux documents
ENAH5802DCFB
Enamine
2-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
50 MG
468,80 €
100 MG
675,50 €
250 MG
945,90 €
500 MG
1 465,90 €
1 G
1 866,30 €
2.5 G
3 616,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-396600-50MG
468,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
468,80 €
100 MG
675,50 €
250 MG
945,90 €
500 MG
1 465,90 €
1 G
1 866,30 €
2.5 G
3 616,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-396600-50MG
468,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6-7(5-12)9-8(11-6)3-2-4-10-9/h2-5,11H,1H3
Clé InChI
QAPAGPJFXOZKRK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396600
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396600