Principaux documents
ENAH5802DBCE
Enamine
1,1,1-trifluoro-3-(piperidin-2-yl)propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-(piperidin-2-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H14F3NO/c9-8(10,11)7(13)5-6-3-1-2-4-12-6/h6-7,12-13H,1-5H2
Clé InChI
USOQJQHIUVDDDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94208
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94208