Documents
ENAH5802DA23
Enamine
2,2-dimethyl-4-[2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl]thiomorpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.34
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-4-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)thiomorpholine
Inchi Code
1S/C11H19NOS/c1-4-7-13-8-5-12-6-9-14-11(2,3)10-12/h1H,5-10H2,2-3H3
Clé InChI
NJFCUCFXLWQJMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6063131
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6063131