Principaux documents
ENAH38A2DAD6
Enamine
rac-(1R,2S,4S)-N-methylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-7354201-100MG
146,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7354201-100MG
146,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1S,2R,4R)-N-methylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-9-8-5-6-2-3-7(8)4-6;/h6-9H,2-5H2,1H3;1H/t6-,7+,8-;/m1./s1
Clé InChI
NGQMCJXJNPZWGI-ARIDFIBWSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354201
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354201