Principaux documents
ENAH38A2DA35
Enamine
8-thia-2-azaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.75
Numéro MDL:
Iupac Name
8-thia-2-azaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2S.ClH/c11-8(12)7-5-9(6-10-7)1-3-13-4-2-9;/h7,10H,1-6H2,(H,11,12);1H
Clé InChI
UAYOWRWNKNUJAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352917
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352917