Principaux documents
ENAH38A2CF66
Enamine
tert-butyl 7-(aminomethyl)-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-(aminomethyl)-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-4-9(8-13)12(14)5-6-12/h9H,4-8,13H2,1-3H3
Clé InChI
FVVGHEDRHRKRSN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759861
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759861