Principaux documents
ENAH38A2CCEB
Enamine
tert-butyl 4-(2-chloroacetamido)piperidine-1-carboxylate
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-6736211-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.76
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6736211-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-[(chloroacetyl)amino]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21ClN2O3/c1-12(2,3)18-11(17)15-6-4-9(5-7-15)14-10(16)8-13/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,16)
Clé InChI
ZOBCZJALTMZRTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736211
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736211