Principaux documents
ENAH38A2BEC8
Enamine
2-chloro-7-fluoro-6-methoxyquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-7-fluoro-6-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO/c1-14-9-4-6-2-3-10(11)13-8(6)5-7(9)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
KXIUJIPISYINBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3527394
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3527394