Principaux documents
ENAH38A2BE5F
Enamine
3-[(5-bromopyridin-2-yl)methyl]oxetan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.09
Numéro MDL:
Iupac Name
3-((5-bromopyridin-2-yl)methyl)oxetan-3-ol
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c10-7-1-2-8(11-4-7)3-9(12)5-13-6-9/h1-2,4,12H,3,5-6H2
Clé InChI
IJZFBSAWVFGHSX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2920716
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2920716