ENAH38A2BDF8
Enamine
2,5-dibromo-3-fluorothiophene
Réf. du fournisseur: EN300-102230-100MG
104,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-102230-100MG
104,80 €
Iupac Name
2,5-dibromo-3-fluorothiophene
Inchi Code
1S/C4HBr2FS/c5-3-1-2(7)4(6)8-3/h1H
Clé InChI
COZAAGPTYBLGJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102230