Principaux documents
ENAH31552046
Enamine
2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
100 MG
1 261,80 €
250 MG
1 780,50 €
500 MG
2 780,20 €
1 G
3 552,40 €
2.5 G
6 919,40 €
5 G
10 217,50 €
10 G
15 127,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-6734977-100MG
1 261,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
1 261,80 €
250 MG
1 780,50 €
500 MG
2 780,20 €
1 G
3 552,40 €
2.5 G
6 919,40 €
5 G
10 217,50 €
10 G
15 127,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6734977-100MG
1 261,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO.ClH/c6-5-1-4(2-5)7-3-5;/h4H,1-3,6H2;1H
Clé InChI
PATLGGOUPHZXPR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734977
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734977