Key Documents
ENAH31551FD6
Enamine
3-chloropyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.55
Numéro MDL:
Pf
84-85
Iupac Name
3-chloropyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C4H6ClNO/c5-3-1-2-6-4(3)7/h3H,1-2H2,(H,6,7)
Clé InChI
PJVMVQJOLWEKJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736413
Melting Point
84-85
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736413