Principaux documents
ENAH31551CC7
Enamine
3-[(4-chlorophenyl)methyl]oxolane-2,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.64
Numéro MDL:
Pf
95-96
Iupac Name
3-(4-chlorobenzyl)dihydrofuran-2,5-dione
Inchi Code
1S/C11H9ClO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)5-8-6-10(13)15-11(8)14/h1-4,8H,5-6H2
Clé InChI
CVKJJLKYLJDWDM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733136
Melting Point
95-96
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733136