Principaux documents
ENAH31551AFB
Enamine
tert-butyl N-(3-aminoadamantan-1-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.38
Iupac Name
tert-butyl ((1s,3r,5R,7S)-3-aminoadamantan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H26N2O2/c1-13(2,3)19-12(18)17-15-7-10-4-11(8-15)6-14(16,5-10)9-15/h10-11H,4-9,16H2,1-3H3,(H,17,18)
Clé InChI
ORXKBGARESRNIZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729056
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729056